2-(Cyclopropyl)thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40805-1G
OR40805-250MG
OR40805-5G
APOSOR40805-1GEA
29130
CZK
APOSOR40805-1G
APOSOR40805-250MG
APOSOR40805-5G
2-(Cyclopropyl)thiophene
2-(Cyclopropyl)thiophene
Vzorec:
C₇H₈S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22049303 CAS číslo: 29481-22-9 |