Tisk…
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 14880 CZK
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12828679
CAS číslo: 26908-34-9