Tisk…
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Thiazole-3-carbonitrile, 3-Cyanoisothiazole
OR40802-1G OR40802-250MG
APOSOR40802-1GEA 14490 CZK
APOSOR40802-1G APOSOR40802-250MG
Isothiazole-3-carbonitrile 95%
Isothiazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₄H₂N₂S
MW: 110,137 g/mol
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15529707
CAS číslo: 1452-17-1