Tisk…
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR40789-1G OR40789-250MG
APOSOR40789-1GEA 2240 CZK
APOSOR40789-1G APOSOR40789-250MG
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate 97%
(2S,6S)-tert-Butyl 2,6-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11973745
CAS číslo: 574007-66-2