Tisk…
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 3870 CZK
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28102587
CAS číslo: 19545-97-2