Tisk…
8-Chloro-1-iodophenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40780-250MG OR40780-5G OR40780-1G
APOSOR40780-250MGEA 705 CZK
APOSOR40780-250MG APOSOR40780-5G APOSOR40780-1G
8-Chloro-1-iodophenazine
8-Chloro-1-iodophenazine
Vzorec: C₁₂H₆ClIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32111675
CAS číslo: 2367002-69-3