Tisk…
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40779-1G OR40779-250MG OR40779-5G
APOSOR40779-1GEA 14880 CZK
APOSOR40779-1G APOSOR40779-250MG APOSOR40779-5G
4-Bromo-3-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-3-cyclopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₀BrN
MW: 212.086 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD21100004
CAS číslo: 1353855-93-2