2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40777-1G
OR40777-250MG
OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA
14060
CZK
APOSOR40777-1G
APOSOR40777-250MG
APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Vzorec:
C₉H₁₀BrN MW: 212.086 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD21099997 CAS číslo: 1353857-13-2 |