Tisk…
7-Chloro-1-iodophenazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40774-1G OR40774-250MG OR40774-5G
APOSOR40774-1GEA 1540 CZK
APOSOR40774-1G APOSOR40774-250MG APOSOR40774-5G
7-Chloro-1-iodophenazine
7-Chloro-1-iodophenazine
Vzorec: C₁₂H₆ClIN₂
Bod tání: 166…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31920066
CAS číslo: 2367002-64-8