Tisk…
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40772-1G OR40772-250MG
APOSOR40772-1GEA 3150 CZK
APOSOR40772-1G APOSOR40772-250MG
2-Bromo-7-chlorophenazine 95%
2-Bromo-7-chlorophenazine
Vzorec: C₁₂H₆BrClN₂
Bod tání: 254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31920065
CAS číslo: 29453-79-0