5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40768-1G
OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA
15210
CZK
APOSOR40768-1G
APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₅ClIN₃·ClH MW: 305,932 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31812085 CAS číslo: 2367002-79-5 |