1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40750-25G
OR40750-5G
OR40750-1G
APOSOR40750-25GEA
9260
CZK
APOSOR40750-25G
APOSOR40750-5G
APOSOR40750-1G
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br MW: 213.114 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062420 CAS číslo: 90267-03-1 |