Tisk…
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 18620 CZK
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Vzorec: C₁₅H₁₁Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00096212
CAS číslo: 2417-77-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III