Tisk…
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40696-1G OR40696-250MG
APOSOR40696-1GEA 21820 CZK
APOSOR40696-1G APOSOR40696-250MG
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₃IN₂
MW: 288.128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31793561
CAS číslo: 2366997-22-8