Tisk…
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40693-1G OR40693-250MG
APOSOR40693-1GEA 2650 CZK
APOSOR40693-1G APOSOR40693-250MG
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₁IN₂O₂
MW: 388,244 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2366996-94-1