4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40677-1G
OR40677-250MG
OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA
992
CZK
APOSOR40677-1G
APOSOR40677-250MG
APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18391619 CAS číslo: 1261470-87-4 |