3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40676-1G
OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA
3310
CZK
APOSOR40676-1G
APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄BrIO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07779024 CAS číslo: 188813-09-4 |