Tisk…

2-Bromo-5-iodobenzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 1580 CZK
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrIO
MW: 310,915 g/mol
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07779027
CAS číslo: 1032231-24-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR