Tisk…
2-Bromo-6-methylanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40672-1G OR40672-5G OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA 1240 CZK
APOSOR40672-1G APOSOR40672-5G APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Vzorec: C₈H₉BrO
Bod varu: 62…63 °C (3 mm Hg)
Bod tání: –39…–36 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12547891
CAS číslo: 52200-69-8