Tisk…

(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR40670-1G OR40670-250MG OR40670-5G
APOSOR40670-1GEA 1120 CZK
APOSOR40670-1G APOSOR40670-250MG APOSOR40670-5G
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 80…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972320
CAS číslo: 57203-01-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR