Tisk…
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 1910 CZK
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391672
CAS číslo: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8,II