Tisk…
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 4960 CZK
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅Br₂I
MW: 375.827 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391671
CAS číslo: 1261553-05-2
UN: 3261
ADR: 8 II