2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
α,2-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-iodobenzene
OR40661-1G
OR40661-250MG
OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA
3970
CZK
APOSOR40661-1G
APOSOR40661-250MG
APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅Br₂I MW: 375.827 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527653 CAS číslo: 289617-98-7 UN: 3261 ADR: 8 II |