Tisk…
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40656-25G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 3770 CZK
APOSOR40656-25G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520409
CAS číslo: 28547-29-7