Tisk…
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 622 CZK
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12767500
CAS číslo: 1133123-02-0