2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40647-1G
OR40647-250MG
APOSOR40647-1GEA
2200
CZK
APOSOR40647-1G
APOSOR40647-250MG
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄BrIO₂ MW: 326,914 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11036149 CAS číslo: 1022128-96-6 |