Tisk…
Methyl 3-acetylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40606-1G OR40606-5G OR40606-10G
APOSOR40606-1GEA 622 CZK
APOSOR40606-1G APOSOR40606-5G APOSOR40606-10G
Methyl 3-acetylbenzoate
Methyl 3-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09475799
CAS číslo: 21860-07-1