Tisk…
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R)-3-Aminovaleric acid hydrochloride
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 9720 CZK
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08702981
CAS číslo: 952650-02-1