Tisk…
Methyl pent-2-enoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3-ethylacrylate
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 2360 CZK
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114,142 g/mol
Bod varu: 81…82 °C (45 mm Hg)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00137611
CAS číslo: 818-59-7
UN: 1993
ADR: 3,II