Tisk…
3-Bromo-4-iodophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 4730 CZK
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17000017
CAS číslo: 1037298-05-7