2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-chlorobenzene, 2-Chloro-α,6-dibromotoluene
OR40565-5G
APOSOR40565-5GEA
3810
CZK
APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Vzorec:
C₇H₅Br₂Cl MW: 284,376 g/mol Bod tání: 58…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038394 CAS číslo: 75002-98-1 UN: 3261 ADR: 8,III |