Tisk…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 18520 CZK
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190.199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12022274
CAS číslo: 179055-98-2