Tisk…
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40440-1G OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA 8200 CZK
APOSOR40440-1G APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀N₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16628187
CAS číslo: 1257535-59-3