Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 53230 CZK
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrIN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16872046
CAS číslo: 182287-63-4
UN: 1759
ADR: 8,III