3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40404-1G
OR40404-5G
OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA
622
CZK
APOSOR40404-1G
APOSOR40404-5G
APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Vzorec:
C₅H₉N·ClH Bod tání: 158…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12197361 CAS číslo: 73799-64-1 |