Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 705 CZK
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,044 g/mol
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797975
CAS číslo: 262450-65-7