7-Bromoindan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40392-1G
OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA
2110
CZK
APOSOR40392-1G
APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Vzorec:
C₉H₇BrO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06796574 CAS číslo: 125114-77-4 |