Tisk…
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40373-1G OR40373-250MG
APOSOR40373-1GEA 9920 CZK
APOSOR40373-1G APOSOR40373-250MG
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
Bod tání: 181…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11915246
CAS číslo: 1176714-94-5