Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR40371-1G
OR40371-250MG
APOSOR40371-1GEA
9720
CZK
APOSOR40371-1G
APOSOR40371-250MG
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16631263 CAS číslo: 1257535-36-6 |