Tisk…
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 2900 CZK
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₇Cl₂NO₂
Bod varu: 94 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698221
CAS číslo: 253440-88-9