Tisk…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxypicolinohydrazide, 3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrazide
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 8900 CZK
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Vzorec: C₇H₈ClN₃O₂
MW: 201,61 g/mol
Bod varu: 141…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676113
CAS číslo: 1257535-40-2