3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G
OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA
4140
CZK
APOSOR40367-1G
APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Vzorec:
C₈H₉ClN₂O₂ MW: 200.622 g/mol Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17676112 CAS číslo: 1257535-58-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...