Tisk…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carbamoyl-3-chloro-6-methoxypyridine, 3-Chloro-6-methoxypicolinamide
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 14320 CZK
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17676111
CAS číslo: 1257535-44-6