Tisk…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde, 3-Chloro-2-formyl-6-methoxypyridine
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 5790 CZK
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189327
CAS číslo: 1060810-35-6