Tisk…

3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol

OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 6020 CZK
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Bod varu: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Bod tání: 36…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14606397
CAS číslo: 1227490-30-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR