Tisk…
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 2610 CZK
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Bod varu: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Bod tání: 32…34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698010
CAS číslo: 175965-91-0