Tisk…
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40352-250MG OR40352-1G
APOSOR40352-250MGEA 2780 CZK
APOSOR40352-250MG APOSOR40352-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine
Vzorec: C₉H₁₂BrN
MW: 214,102 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11223221
CAS číslo: 50488-34-1