Tisk…
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (Pyridazin-3-yl)hydrazine hydrochloride
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 8570 CZK
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₆N₄·ClH
MW: 146,578 g/mol
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11226159
CAS číslo: 117043-87-5