Tisk…
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 6450 CZK
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Vzorec: C₁₁H₂₂O
Bod varu: 85…88 °C (8 mm Hg)
Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00027255
CAS číslo: 997-69-3
UN: 1993
ADR: 3,III