Tisk…
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR40323-1G OR40323-250MG OR40323-500MG
APOSOR40323-1GEA 9330 CZK
APOSOR40323-1G APOSOR40323-250MG APOSOR40323-500MG
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12168704
CAS číslo: 1096879-46-7